Learn More
Fléroxacine, Mikromol™
Description
Fléroxacine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fleroxacin |
| CAS | 79660-72-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fleroxacin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H18 F3 N3 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM 833, Flerofloxacin, Fleroxacin, Megalocin, Megalone, Quinodis, Ro 23-6240, Ro 23-6240/000 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido 6,8-difluoro-1-(2-fluoroetil)-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Afficher plus |