Learn More
DWK Life Sciences Colonnes de chromatographie économique Kimble™ FLEX-COLUMNS™
Code produit. p-7111273
Click to view available options
Capacité de colonne:
12 ml
25 ml
74 ml
Quantité:
1
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12943341
Marque: DWK Life Sciences 4204011015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
FLEX-COLUMNS™ sont économiques et faciles à utiliser. Les colonnes courtes sont généralement utilisées pour la chromatographie échangeuse d’ions, le dessalage d’échantillons et les applications semi-jetables. Les colonnes longues conviennent parfaitement à la filtration sur gel et à la chromatographie d’adsorption.
  • Réservoirs fabriqués en PP translucide et sorties de colonne raccordées en permanence à un cylindre en verre borosilicaté, avec bouchons amovibles en polypropylène
  • Les supports de lit en polyéthylène haute densité (PEHD) de porosité 20 μm sont fixés dans les sorties de colonne
  • Les raccords de tubulure sur les colonnes sont des raccords Luer-Lock mâles
  • Une grande variété d’adaptateurs, de vannes et de raccords sont disponibles comme accessoires pour une utilisation en tant que raccords de tubulure simples et polyvalents
  • Disponibles en 30 tailles différentes avec des diamètres intérieurs standard de 0,7, 1,0, 1,5 et 2,5 cm et des longueurs allant de 4 à 170 cm
  • La pression maximale est de 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
  • La plage de températures est de -0 à +50 °C
  • Stérilisez avec du 2N NaOH ou de l’éthanol à 100 %
  • l’autoclavage est déconseillé.
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Remarque : Les raccords d’extrémité et les supports de lit ne peuvent PAS être remplacés sur les colonnes FLEX-COLUMNS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 12 ml