Learn More
OHAUS™ Pince pour système Flex
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) du bras:
305 mm
457 mm
Comprend:
Pince pour cadre de laboratoire
Pince pour étagère
Plaque de base
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pinces en acier inox résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
- Évitez les accidents chimiques au sein du laboratoire ! Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de broche et de types de réglage.
- Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
Spécification
Spécification
| Type | Pince pour système Flex |
| Matériau | Nickelé |
| Comprend | Pince pour étagère |
| Description | Pince, spécialisée, flexible, CLS-FLEXBL |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Longueur (impériale) du bras | 18,000 po |
| Longueur (métrique) du bras | 457 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 43 mm |
| Jaw Type | 3-Prong Dual Adjust |