Learn More
OHAUS™ Pince pour système Flex
Code produit. p-7158959 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) du bras:
305 mm
457 mm
Comprend:
Pince pour cadre de laboratoire
Pince pour étagère
Plaque de base
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15732429
Marque: OHAUS™ 30400011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince pour système Flex OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les pinces en acier inox résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
  • Évitez les accidents chimiques au sein du laboratoire ! Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de broche et de types de réglage.
  • Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince pour système Flex
Matériau Nickelé
Comprend Plaque de base
Description Pince, spécialité, flexible, CLS-FLEXSM
Diamètre (métrique) 13 mm
Hauteur (métrique) 13,000 mm
Hauteur (impériale) 0,50 in
Longueur (impériale) 5,00 po
Longueur (impériale) du bras 12,000 po
Longueur (métrique) 127 mm
Longueur (métrique) du bras 305 mm
Largeur (impériale) 5,00 po
Largeur (métrique) 127,00 mm
Jaw Type 3-Prong Dual Adjust