Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Code produit. 17751509 Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 0,5 μg Réactions
200 x 0,5 μg Réactions
50 x 0,5 μg Réactions
Conditionnement:
10 réactions
200 réactions
50 réactions
Code produit. 17751509
Marque: Proteintech™ KFA001200
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Spécification
Contenus des kits 4 FlexLinker CoraLite™ 488 de 50 μl pour IgG de lapin, 4 FlexQuencher de 100 μl pour IgG de lapin, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manuel, Aimant de protocole
Quantité 200 x 0,5 μg Réactions
Contenu et stockage 1 an à -20°C ou 6 mois à +4°C, éviter la lumière
Excitation / émission 500 nm/520 nm
Labeling Target IgG
Espèces Lapin