Learn More
Zeiss™ Guide de lumière flexible 200
Code produit. 10558442
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10558442
Marque: Zeiss™ 4170859001000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Conçue pour les microscopes Zeiss
  • Guide de lumière flexible pour microscopes Zeiss
  • Tailles disponibles : 4,5 x 1000 mm et 4,5 x 600 mm
Spécification
Type Guide optique
Diamètre (métrique) 4,5 mm
Longueur (métrique) 600 mm