Learn More
JULABO™ Tubulure souple métallique
Click to view available options
Type de connexion:
2 raccords M24 x 1,5 femelles
2 raccords M30 x 1,5 femelles
2 raccords M38 x 1,5 femelles
Dimensions:
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
1.50 pièce
2 pièces
3 pièces
5 pièces
Description
- Tubulure souple métallique
- Isolation triple
- -100 ... 350°C.
Longueurs et raccords disponibles :
- 1 m :
- M24 x 1,5 femelle
- M30 x 1,5 femelle
- 1,5 m :
- M24 x 1,5 femelle
- M30 x 1,5 femelle
- M38 x 1,5 femelle
- 2 m :
- M24 x 1,5 femelle
- M30 x 1,5 femelle
- M38 x 1,5 femelle
- 3 m :
- M30 x 1,5 femelle
- M38 x 1,5 femelle
- 5 m :
- M30 x 1,5 femelle
- M38 x 1,5 femelle
Spécification
Spécification
| Description | Tuyaux en métal |
| À utiliser avec (équipement) | JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t |
| Gamme de températures | -100°C à +350°C |
| Matériau | Métal |
| Dimensions | 1,5 m |
| Type de connexion | 2 raccords M30 x 1,5 femelles |