Learn More
De Buyer™ Spatule flexible
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 mm
340 mm
420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Thermoplastifié
- Jusqu’à 100 degrés maximum
- Poignée en plastique
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Spatule flexible |
| Température (métrique) Max | 100°C |
| Matériau | Caoutchouc |
| Longueur (métrique) | 340 mm |