Learn More
De Buyer™ Spatule flexible
Code produit. 11952625
Click to view available options
Longueur (métrique):
240 mm
340 mm
420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11952625
Marque: De Buyer™ 4891.42N
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez la spatule flexible De Buyer™ pour prélever, étaler et racler des ingrédients. La spatule peut supporter des températures allant jusqu’à 100°.
  • Thermoplastifié
  • Jusqu’à 100 degrés maximum
  • Poignée en plastique
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Spatule flexible
Température (métrique) Max 100°C
Matériau Caoutchouc
Longueur (métrique) 420 mm