Learn More
Saint-Gobain Tubulure de transfert d’acide Versilon™ R-3400 résistante aux UV
Code produit. 10616385
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
8 mm
9,6 mm
Épaisseur (métrique):
0,8 mm
1,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
Code produit. 10616385
Marque: Saint-Gobain AAE00002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéale pour pratiquement toutes les applications de transfert de produits chimiques temporaires ou permanentes, la tubulure de transfert d’acide Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 résistante aux UV associe la souplesse et la flexibilité à la résistance à une grande variété de produits chimiques.
Caractéristiques et avantages
  • Couleur noire afin de protéger les fluides photosensibles
  • Compatible avec une vaste gamme de produits chimiques
  • Résistant à l’ozone
  • Température nominale élevée pour une excellente résistance aux flammes
  • Faible rémanence à la compression pour minimiser toute déformation permanente
Applications typiques
  • Transfert d’acides et de caustiques
  • Gaz corrosifs diffusibles
  • Distribution d’engrais et de pesticides
  • Rubans d’isolation électrique
  • Distribution d’encre et d’adhésif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Quantité d’emballage À l’unité
Couleur Noir
Flexibility Flexible
Pression maximale 4,14 bar