Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes FlipStrip™ avec couvercle
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Rouge
Rouge, vert, jaune ou bleu
Vert
Vert fluorescent
Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
Placez des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml d’un côté du rack pour microtubes Thermo Scientific™ FlipStrip avec couvercle, et des tubes de 0,5 ml de l’autre côté. Le rack est fabriqué en plastique 100 % recyclé.
- Contient des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml sur un côté, des tubes de 0,5 ml sur l’autre
- Conception stable, ultra plate avec grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir Flipstrip |
| Couleur | Violet |
| Capacité | Tubes (0,5 ml), Tubes (1,5 ml), Tubes (2 ml) |
| Matériau | Plastique recyclé |
| Empilables | Oui |
| Nbre par carton | 12 racks |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction