Learn More
Novus Biologicals™ FLJ11506 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Signal Transduction |
| Cible | FLJ11506 |
| Synonyme | AAGAB, alpha- and gamma-adaptin-binding protein p34, KPPP1, p34, PPKP1A |
| Symbole de gène(s) | AAGAB |