Learn More
Cole-Parmer™ Floculateur SW6 Stuart™
Conçu pour des conditions reproductibles entre les échantillons et d’une exécution à l’autre
Marque:  Cole-Parmer™ 99551-05
Code produit. 11436568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4065.00€
    3410.75€ / 1 pièce
    Économisez 654.25€
    16% de réduction
Il en reste null
En stock
Description
  • Accepte six échantillons.
  • Pour les tests de floculation (pot) sur des échantillons d’eau et d’effluent.
  • Conçu pour des conditions reproductibles entre les échantillons et d’une exécution à l’autre.
  • Un affichage numérique indique clairement la vitesse des palettes rotationnelles en acier inox, qui peut varier de 25 à 250 tr/min.
  • Le minuteur numérique peut être réglé de 1 à 99 minutes. Après le décompte, les palettes s’arrêtent et une alerte retentit. Le minuteur compte ensuite en minutes afin de mesurer le temps d’établissement.
  • Deux programmes préréglés permettent d’entrer les paramètres de vitesse et d’heure de routine, puis de les sélectionner en appuyant simplement sur un bouton. Les paramètres sont stockés dans la mémoire et peuvent être rappelés ou modifiés à tout moment.
  • Le clavier tactile intuitif est totalement plat pour faciliter le nettoyage.
  • La surveillance des échantillons est assistée par un éclairage de base diffus et un fond noir.
  • Un doseur de coagulant simultané est disponible en tant qu’accessoire.
Spécification
Spécification
de 25 à 250 tr/min
750 x 210 x 460 mm
Clavier tactile, écran numérique
Floculateur
6
230V, 50Hz, 200W
0 à 99 min.
17 kg