Learn More
Flonicamide (acide libre) 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 158063-66-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 F3 N O2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Flonicamid free acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Afficher plus |