Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol, blancs
Code produit. 17108820
Click to view available options
Diamètre (métrique):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 17108820
Marque: Scotch-Brite™ 7100159891
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le polissage à sec et le ponçage des sols non protégés avec des machines de lavage de sol rotatives à vitesse standard. Ces tampons conviennent également au nettoyage léger par pulvérisation. Ils améliorent la brillance du sol sans rayer ni endommager les sols protégés.
  • Utilisé pour le nettoyage léger contribuant à éliminer la saleté et les marques de salissure avec un dépolissage minimal de la finition
  • Les fibres de forme hautement adaptable offrent un contact optimal entre le disque et le sol, offrant des résultats de nettoyage exceptionnels
  • Le disque de polissage réversible et lavable résiste à l’obstruction et au chargement
  • Distribution uniforme d’abrasifs minéraux dans tout le tampon et non pas uniquement en surface
  • Offre des performances constantes avec une longue durée de vie du disque de sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de sol
Diamètre (métrique) 406 mm