Learn More
Florasulam, TRC
Code produit. 17972615
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
17972615 5 g 5g
30138496 500 mg 500mg
17951395 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 17972615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF4057305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145701-23-1
Nom chimique ou matériau Florasulam
Poids de la formule 359.03
Formule InChI InChI=1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Nom IUPAC N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
Formule moléculaire C12 H8 F3 N5 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 359.28
SMILES COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
Synonyme N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Florasulam, Kantor, PrePass XC, Primus, Primus SC
Spécification
Quantité 5 g