Learn More
Florisil™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15545266 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545266 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15545266 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457735000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Quantité 500 g
Poids de la formule 100.39