Learn More
De Buyer™ Pelle à farine en polypropylène blanc
Code produit. 11947844
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11947844
Marque: De Buyer™ 4370.02N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Versez les produits secs avec la pelle à farine en polypropylène blanc De Buyer™, moulée en une seule pièce en polypropylène et engendrant une conception robuste en une seule pièce adaptée au lave-vaisselle.
  • Poignée moulée en PP et inséparable du reste de la pelle
  • Conception en une seule pièce
  • Adaptée au lave-vaisselle
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur blanc
Type de produit Pelle à farine
Matériau Polypropylène
Type de poignée Moulée