Learn More
De Buyer™ Pelle à farine en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poignée moulée en PP et inséparable du reste de la pelle
- Conception en une seule pièce
- Adaptée au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Pelle à farine |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de poignée | Moulée |