Learn More
OHAUS™ Pince de contrôle du débit
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Nickelé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçue pour saisir et positionner en toute sécurité les appareils de laboratoire
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc ou en acier inox
Spécification
Spécification
| Type | Pince polyvalente |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | Pince, contrôle de débit, robinet de tuyau, CLF-HKRGS |
| Hauteur (métrique) | 62,000 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,44 po |
| Longueur (métrique) | 37 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 17 mm |
| Largeur (impériale) | 1,46 po |
| Largeur (métrique) | 37,00 mm |
| Jaw Type | Robinet de tuyau |