Learn More
Étalons de viscosité pour coupelle de débit, Paragon Scientific™
Code produit 16050172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Viscosité:
135,9 mPa.s (20°C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1 044 mPa.s (20°C)
1 882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20°C)
37,22 mPa.s (20°C)
557,7 mPa.s (20°C)
72,9 mPa.s (20°C)
8,945 mPa.s (20°C)
Conditionnement:
500mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité unitSize
16050172 8,945 mPa.s (20°C) 500mL
15929959 17,78 mPa.s (20 °C) 500mL
16030172 37,22 mPa.s (20°C) 500mL
16040172 72,9 mPa.s (20°C) 500mL
16060172 135,9 mPa.s (20°C) 500mL
15939959 281,4 mPa.s (20°C) 500mL
15949959 557,7 mPa.s (20°C) 500mL
15959959 1 044 mPa.s (20°C) 500mL
15969959 1 882 mPa.s (20 °C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16050172 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur C6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.05€
    102.12€ / 500mL
    Économisez 4.93€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces étalons sont spécialement conçus pour une utilisation dans les coupes consistométriques DIN, Ford, ISO, Shell et Zahn. Certifiés à 20°C et 25°C, chaque valeur est testée selon la norme ASTM D2162 pour la mesure de viscosité et la norme ASTM D1480 pour la mesure de densité, certifiés selon les normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034.
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Fabriqués conformément à la norme ASTM D2162, la méthode principale de viscosité
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode de test ASTM & IP
  • Traçabilité totale conforme aux normes nationales
  • Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Viscosité 8,945 mPa.s (20°C)
Quantité 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 500ML C6 Flow Cup Viscosity Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Valeurs nominales citées