Learn More
Paragon Scientific Étalons de viscosité pour coupelle de débit, Paragon Scientific™
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Fabriqués conformément à la norme ASTM D2162, la méthode principale de viscosité
- Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
- Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode de test ASTM & IP
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Durée de conservation de 2 ans
Spécification
Spécification
| Viscosité | 135,9 mPa.s (20°C) |
| Quantité | 500 mL |
Valeurs nominales citées