Learn More
Invitrogen™ Tampon de coloration eBioscience™ pour la cytométrie en flux Code produit.: 15346785
Invitrogen™ Tampon de coloration eBioscience™ pour la cytométrie en flux
Code produit. p-7092204
600 mL, 600mL
Code nomenclature Nacres: NC.54
Click to view available options
Quantité:
200 mL
600 mL
Conditionnement:
200mL
600mL
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit. 15346785
Marque: Invitrogen™ 00422226
Edge
Contiennent de l’azoture de sodium
Une solution saline tamponnée contenant du sérum de veau fœtal et de l’azoture de sodium (0,09 %) comme conservateur. Conçu pour une utilisation dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension.
  • Conçu pour une utilisation dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension
  • Une solution saline tamponnée contenant du sérum de veau fœtal et de l’azoture de sodium (0,09 %) comme conservateur
  • Ce tampon peut être utilisé pour les étapes de dilution des anticorps et des cellules ainsi que pour toutes les étapes de rinçage nécessaires pour la coloration de surface et l’analyse de cytométrie en flux.
  • Contient des protéines sériques animales pour aider à minimiser la liaison non spécifique des anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 600 mL
Gamme de produits eBioscience™
Type de produit Coloration
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot3051958 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Code produit00-4222-26
Numéro de lot2945611 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2024 Code produit00-4222-26
Numéro de lot2963749 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Code produit00-4222-26
Numéro de lot2899635 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Code produit00-4222-26
Numéro de lot2926337 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Code produit00-4222-26
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Tampon de coloration eBioscience™ pour la cytométrie en flux >