Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires de contrôle du flux de la température et de la pression
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Kit de contrôle du débit
Réducteur de pression
À utiliser avec (équipement):
ThermoFlex™ 3500 - 5000 avec pompes P3 ou P4
ThermoFlex™ 7500 - 24000 avec pompes P3, P5, T5 et T9
ThermoFlex™ 900 - 10000 avec pompe P1, P2 ou T1
Dimensions:
NPT 1/2 po
NPT 1 po
NPT 3/4 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Personnalisez le débit et la sortie de pression du refroidisseur / recycleur en fonction des besoins de votre procédé. Disponibles en plusieurs tailles populaires, les kits de contrôle de la pression et du débit Thermo Scientific™ pour les refroidisseurs Thermo Scientific peuvent vous permettre de fonctionner sans avoir à trouver les pièces.
- Conçus pour fonctionner avec votre refroidisseur / recycleur Thermo Scientific
- Disponibles en tailles populaires correspondant à vos connexions de refroidisseur / recycleur et agissent comme interface avec votre processus
- Élimine le besoin de savoir quelles pièces correspondent à vos connexions de refroidisseur / recycleur
- Conçus pour correspondre à la plage de fonctionnement de votre refroidisseur / recycleur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ThermoFlex™ 900 - 10000 avec pompe P1, P2 ou T1 |
| Type de pompe | Pompe centrifuge, pompe à turbine |
| Type | Réducteur de pression |
| Dimensions | NPT 1/2 po |