Learn More
Buerkert™ Capteur de débit
Click to view available options
Débit d’air:
1 à 40 l/min
2,5 à 300 ml/min
Unit Size:
1 pièce
Description
Débitmètre liquide industriel
• Compatible liquides clairs ou colorés, neutres ou agressifs, et non chargés
• Capteur de débit en PVC, PP, laiton, inox
• Capteur faible viscosité
• Mesure de la vitesse de fluide par turbine à ailettes
• Le capteur est
• Capteur laiton faible viscosité
• Application: liquide neutre non chargé
• Raccords taraudés FNPT
• Température max.: 100°C
• Pression max.: 16 bar
• Accessoires obligatoires: un module, ci-contre.
• Compatible liquides clairs ou colorés, neutres ou agressifs, et non chargés
• Capteur de débit en PVC, PP, laiton, inox
• Capteur faible viscosité
• Mesure de la vitesse de fluide par turbine à ailettes
• Le capteur est
• Capteur laiton faible viscosité
• Application: liquide neutre non chargé
• Raccords taraudés FNPT
• Température max.: 100°C
• Pression max.: 16 bar
• Accessoires obligatoires: un module, ci-contre.
Specifications
Specifications
| Tension | 12/30 VDC |
| Type | Flow Sensor |
| Alimentation électrique | 12 to 30VDC |
| Débit d’air | 2,5 à 300 ml/min |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction