Learn More
Buerkert™ Capteur de débit
Click to view available options
Débit d’air:
1 à 40 l/min
2,5 à 300 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Débitmètre liquide industriel
• Compatible liquides clairs ou colorés, neutres ou agressifs, et non chargés
• Capteur de débit en PVC, PP, laiton, inox
• Capteur faible viscosité
• Mesure de la vitesse de fluide par turbine à ailettes
• Le capteur est
• Capteur laiton faible viscosité
• Application: liquide neutre non chargé
• Raccords taraudés FNPT
• Température max.: 100°C
• Pression max.: 16 bar
• Accessoires obligatoires: un module, ci-contre.
• Compatible liquides clairs ou colorés, neutres ou agressifs, et non chargés
• Capteur de débit en PVC, PP, laiton, inox
• Capteur faible viscosité
• Mesure de la vitesse de fluide par turbine à ailettes
• Le capteur est
• Capteur laiton faible viscosité
• Application: liquide neutre non chargé
• Raccords taraudés FNPT
• Température max.: 100°C
• Pression max.: 16 bar
• Accessoires obligatoires: un module, ci-contre.
Spécification
Spécification
| Débit d’air | 1 à 40 l/min |
| Type | Capteur de débit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.