Learn More
Masterflex FLOWMETER PTFE CO2 10L/MIN 65MM
Marque:  Masterflex 32006-18
FLOWMETER PTFE CO2 10L/MIN 65MM
Code produit. 11744969
  • 508.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-02-2026