Learn More
Fluanisone, LoGiCal
Code produit 30461053
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461053 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461053 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1247.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluanisone
CAS 1480-19-9
Noms d’analytes ou de composants Fluanisone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 F N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]- (6CI,7CI,8CI), 2028 MD, 4-[4-(o-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Anti-Pica, Fluanison, Fluanisone, Haloanison, Haloanisone, MD 2028, NSC 170977, R 2028, R 2167, Sedalande, p-Fluoro-gamma-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, gamma-(4-o-Methoxyphenylpiperazino)-4-fluorobutyrophenone
Formule InChI InChI=1S/C21H25FN2O2/c1-26-21-7-3-2-5-19(21)24-15-13-23(14-16-24)12-4-6-20(25)17-8-10-18(22)11-9-17/h2-3,5,7-11H,4,6,12-16H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-4-[4-(2-méthoxyphényl)pipérazin-1-yl]butan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 356.43
Quantité 10 mg
Poids de la formule 356.19 g/mol