Learn More
Fluazuron 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324203
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324203 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324203 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13672000AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluazuron
CAS 86811-58-7
Noms d’analytes ou de composants Fluazuron
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C20 H10 Cl2 F5 N3 O3
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron
Formule InChI InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2
Nom IUPAC N-[[4-chloro-3-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxyphényl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 506.21
Quantité 1 mL
Poids de la formule 505.0019 g/mol