Learn More
Flubendazole-hydroxy 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313935 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313935 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13678050AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flubendazole-hydroxy
CAS 82050-12-2
Noms d’analytes ou de composants Flubendazole-hydroxy
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 F N3 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
Formule InChI InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC N-[6-[(4-fluorophényl)-hydroxyméthyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 315.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 315,1019 g/mol