missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flubendazole, MedChemExpress

Code produit. p-200096322
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16418226

Marque: Medchem Express HYB0294

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Flubendazole is a safe and efficacious anthelmintic drug, which is widely used for anthelmintic to human, rodents and ruminants. Flubendazole exerts anticancer activities by mechanisms including inhibition of microtubule function. Flubendazole induces p53-mediated apoptosis and arrests G2/M cell cycle.

Flubendazole is a safe and efficacious anthelmintic drug, which is widely used for anthelmintic to human, rodents and ruminants. Flubendazole exerts anticancer activities by mechanisms including inhibition of microtubule function. Flubendazole induces p53-mediated apoptosis and arrests G2/M cell cycle.

Spécification

Nom chimique ou matériau Flubendazole
Forme physique Solid
CAS 31430-15-6
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12FN3O3
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : 4.17 mg/mL (13.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)C=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 313.28
Poids de la formule 313.28
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis