Learn More
Flubendazole, Mikromol™
Code produit 17982226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982226 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0463.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Flubendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flubendazole
CAS 31430-15-6
Noms d’analytes ou de composants Flubendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H12 F N3 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
Formule InChI InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 313.28
Quantité 100 mg
Poids de la formule 313,0863 g/mol