Learn More
Flubendiamide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317166
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317166 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317166 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13679000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flubendiamide
CAS 272451-65-7
Noms d’analytes ou de composants Flubendiamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H22 F7 I N2 O4 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C23H22F7IN2O4S/c1-12-10-13(21(24,22(25,26)27)23(28,29)30)8-9-16(12)32-18(34)14-6-5-7-15(31)17(14)19(35)33-20(2,3)11-38(4,36)37/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,32,34)(H,33,35)
SMILES Cc1cc(ccc1NC(=O)c2cccc(I)c2C(=O)NC(C)(C)CS(=O)(=O)C)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-N-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)-2-metilfenil]-3-yodo-2-N-(2-metil-1-metilsulfonilpropan-2-il)benceno-1,2-dicarboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 682.39
Quantité 1 mL
Poids de la formule 682.0233 g/mol