Learn More
Fluconazole 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluconazole |
| CAS | 86386-73-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluconazole |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H12 F2 N6 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2 |
| SMILES | OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| Afficher plus |