Learn More
Fluconazole 2,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458107 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458107 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0235.0007
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Fluconazole 2,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluconazole
CAS 86386-73-4
Noms d’analytes ou de composants Fluconazole
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C13 H12 F2 N6 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
Formule InChI InChI=1 S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22 H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nom IUPAC 2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 306,1041 g/mol