Learn More
Fluconazole, Mikromol™
Code produit 18001940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001940 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001940 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0235.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fluconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluconazole
CAS 86386-73-4
Noms d’analytes ou de composants Fluconazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 F2 N6 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
Formule InChI InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nom IUPAC 2-(2,4-difluorophényl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Quantité 250 mg
Poids de la formule 306,1041 g/mol