Learn More
Flucytosine 2,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458905 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458905 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0355.0007
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Flucytosine 2,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Noms d’analytes ou de composants 5-Fluorocytosine
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C4 H4 F N3 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Flucytosine
Formule InChI InChI=1 S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
Nom IUPAC 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 129.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 129,0338 g/mol