Learn More
Flucytosine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluorocytosine |
| CAS | 2022-85-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Fluorocytosine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H4 F N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Flucytosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | NC1=NC(=O)NC=C1F |
| Afficher plus |