Learn More
Flucytosine, Mikromol™
Description
Flucytosine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Fluorocytosine |
| CAS | 2022-85-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Fluorocytosine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H4 F N3 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Flucytosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | NC1=NC(=O)NC=C1F |
| Nom IUPAC | 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimid-2-one |
| Show More |