Learn More
Fluensulfone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324999
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324999 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324999 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13710900AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluensulfone
CAS 318290-98-1
Noms d’analytes ou de composants Fluensulfone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H5 Cl F3 N O2 S2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-butenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-Chloro-2-[(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl)sulfonyl]-1,3-thiazole, Fluensulfone, MCW 2, Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-yl)sulfonyl]-
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClF3NO2S2/c8-5-3-12-7(15-5)16(13,14)2-1-4(9)6(10)11/h3H,1-2H2
SMILES FC(=C(F)CCS(=O)(=O)c1ncc(Cl)s1)F
Nom IUPAC 5-chloro-2-(3,4,4-trifluorobut-3-enylsulfonyl)-1,3-thiazole
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 291.7
Quantité 1 mL
Poids de la formule 290.9402 g/mol