Learn More
Ester méthylique de l'acide flufénamique, Mikromol™
Description
ester méthylique de l'acide flufénamique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flufenamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2765-91-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Flufenamic Acid Methyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H12 F3 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Flufenamic Acid Methyl Ester, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid methyl ester, Anthranilic acid, N-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-, methyl ester (7CI,8CI), Flufenamic acid methyl ester, Methyl flufenamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12F3NO2/c1-21-14(20)12-7-2-3-8-13(12)19-11-6-4-5-10(9-11)15(16,17)18/h2-9,19H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-[3-(trifluorométhyl)anilino]benzoate de méthyle |
| Afficher plus |