Learn More
Acide flufénamique, Mikromol™
Code produit 17989989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17989989 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0410.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide flufénamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flufenamic Acid
CAS 530-78-9
Noms d’analytes ou de composants Flufenamic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 F3 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
SMILES O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide2-[3-(trifluorométhyl)anilino]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 281.23
Quantité 500 mg
Poids de la formule 281,0664 g/mol