Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Flufenoxuron |
| CAS | 101463-69-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8398323 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 169°C to 172°C |
| Synonyme | N-{4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenylaminocarbonyl}-2,6-difluoro-benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 488.77 g/mol |
| Quantité | 100 mg |