Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de point de liquide
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
160 mL
300 mL
450 mL
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en acier inoxydable 316L avec joint en silicone (qualité FDA)
- Disponible en plusieurs longueurs
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Comprend | Joint en silicone |
| Capacité (métrique) | 450 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 1500 mm |