Learn More
Thermo Scientific™ Milieu liquide au thioglycolate avec indicateur, milieu au dextrose
Code produit. 17799438
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Format:
SB
Type de milieu:
Milieu au thioglycolate liquide
Origine de la fabrication:
États-Unis
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17799438
Marque: Thermo Scientific™ R112641
Réduisez votre temps de préparation tout en isolant les aérobies, les anaérobies et les microaérophiles à l’aide de ce milieu liquide et dans des formats qui répondent aux standards internationaux.
Cultivez et isolez des aérobies, des anaérobies et des microaérophiles à l’aide du milieu liquide au thioglycolate avec indicateur, milieu au dextrose Thermo Scientific™.
  • Pour les contrôles de stérilité conformément à l’USP (Pharmacopée américaine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AOAC, BAM, COMPF, USP.
Format SB
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Milieu au thioglycolate liquide
Type de produit Milieux de culture
Quantité 10/paquet