Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’adaptateurs
Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
Marque:  Thermo Scientific™ SH31123.01
Code produit. 17830577
  • 733.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé.
  • Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux normes BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6,35 mm (1/4 po) de dia. int. x 11,11 mm (7/16 po) de dia. ext. à 12,7 mm (1/2 po) de dia. int. x 19,05 mm (3/4 po) de dia. ext. ; C-Flex 374 ; 2 m (78,7 po) ; MPX à MPC
Kit d’adaptateurs