Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de transfert de liquides, kit d’extension
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
TPE 374, 1 m (3,25 pi)
TPE 374, 2,5 m (8,2 pi)
TPE 374, 5 m (16,4 pi)
Types de connecteurs:
Luer
MPC
MPX
Dimensions:
0,125 po D.I. x D.E. de 0,25 po
0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po
1,2 po D.I. x D.E. de 0,75 po
D.E. de 0,25 po x 0,438 po
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé.
- Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
- Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
- Fabriqué conformément aux normes BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
- Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
Spécification
Spécification
| Dimensions | 0,375 po D.I. x D.E. de 0,625 po |
| Type de tubulure | 9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 15,88 mm (5/8 po) de paroi ; C-Flex 374 ; 1 m (3,25 pi) ; MPC |
| Types de connecteurs | MPC |
| Type de produit | Extensions |
| Taille de la tubulure | TPE 374, 1 m (3,25 pi) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction