Learn More
Flumazénil, LoGiCal
Code produit 30457481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457481 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457481 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0762.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Flumazénil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flumazenil
CAS 78755-81-4
Noms d’analytes ou de composants Flumazenil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 F N3 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
Formule InChI InChI=1 S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8 H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
Nom IUPAC 8-fluoro-5-méthyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylate d'éthyle
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 303.29
Quantité 10 mg
Poids de la formule 303,1019 g/mol