Learn More
Flumazénil, Mikromol™
Code produit 17958904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17958904 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958904 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0762.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Flumazénil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flumazenil
CAS 78755-81-4
Noms d’analytes ou de composants Flumazenil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 F N3 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
Formule InChI InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
Nom IUPAC 8-fluoro-5-méthyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazépine-3-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 303.29
Quantité 250 mg
Poids de la formule 303,1019 g/mol