Learn More
Flumioxazine (amine libre) 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309306 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309306 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13725200AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flumioxazin (free amine)
CAS 103361-42-8
Noms d’analytes ou de composants Flumioxazin (free amine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H9 F N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propynyl)- (9CI), 6-Amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule InChI InChI=1S/C11H9FN2O2/c1-2-3-14-9-5-8(13)7(12)4-10(9)16-6-11(14)15/h1,4-5H,3,6,13H2
SMILES Nc1cc2N(CC#C)C(=O)COc2cc1F
Nom IUPAC 6-amino-7-fluoro-4-prop-2-ynyl-1,4-benzoxazine-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 220.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 220,065 g/mol